7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30603-1GEA 55.6 EUR
APOSOR30603-1G APOSOR30603-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07778353
CAS-numero: 808744-34-5