8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30604-1GEA 67.3 EUR
APOSOR30604-1G APOSOR30604-250MG
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Sulamispiste: 72…74 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08706060
CAS-numero: 850349-02-9