1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 90%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30648-100GEA 0 EUR
APOSOR30648-100G APOSOR30648-25G APOSOR30648-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 90%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Kaava: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Sulamispiste: 78…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02094488
CAS-numero: 123855-51-6