3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30699-250MGEA 86.4 EUR
APOSOR30699-250MG APOSOR30699-1G
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Kaava: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11518973
CAS-numero: 633328-88-8