3-Bromi-2-nitroanisoli 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30707-1GEA 14.8 EUR
APOSOR30707-1G
3-Bromi-2-nitroanisoli 98%
3-Bromi-2-nitroanisoli
Kaava: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0314 g/mol
Kiehumispiste: 130…131 °C/3mmHg
Sulamispiste: 73…74 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11101044
CAS-numero: 500298-30-6