cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR307073-1GEA 14.8 EUR
APOSOR307073-1G APOSOR307073-25G APOSOR307073-5G APOSOR307073-10G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Kaava: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,25 g/mol
Sulamispiste: 146…151 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02094407
CAS-numero: 135042-12-5