3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30745-250MGEA 44 EUR
APOSOR30745-250MG APOSOR30745-1G APOSOR30745-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Kaava: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Sulamispiste: 208…210 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08234919
CAS-numero: 76006-13-8