3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307581-1GEA 57.2 EUR
APOSOR307581-1G
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Kaava: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02090695
CAS-numero: 14676-01-8