5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Varoitus
APOSOR307763-1GEA 198 EUR
APOSOR307763-1G
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Kaava: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08059268
CAS-numero: 230301-11-8