6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307870-1GEA 261 EUR
APOSOR307870-1G APOSOR307870-5G
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Kaava: C₁₂H₁₁BrClN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09260431
CAS-numero: 930570-34-6