4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307969-1GEA 312 EUR
APOSOR307969-1G APOSOR307969-5G
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Kaava: C₁₁H₁₀ClNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09787735
CAS-numero: 75896-68-3