4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR307971-5GEA 504 EUR
APOSOR307971-5G APOSOR307971-1G
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Kaava: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Sulamispiste: 80…85 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00272401
CAS-numero: 64951-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III