1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR308056-250MGEA 132 EUR
APOSOR308056-250MG APOSOR308056-1G
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,0973 g/mol
Sulamispiste: 180…184 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08059264
CAS-numero: 915411-02-8