1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR308063-5GEA 143 EUR
APOSOR308063-5G APOSOR308063-1G
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230,2600 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02682403
CAS-numero: 1214196-85-6