1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Varoitus
APOSOR30825-1GEA 14.5 EUR
APOSOR30825-1G APOSOR30825-10G APOSOR30825-5G
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Kaava: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09
Sulamispiste: 282 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011558
CAS-numero: 37718-11-9
EINECS: 253-614-5