Pyrrolidin-3-ylmethanol
Varoitus
APOSOR309156-1GEA 179 EUR
APOSOR309156-1G APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Kaava: C5H11NO
MW: 101,15
Kiehumispiste: 165…171 °C
Tiheys: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07773080
CAS-numero: 5082-74-6