3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR309360-10GEA 238 EUR
APOSOR309360-10G APOSOR309360-5G APOSOR309360-1G
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Kaava: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01871299
CAS-numero: 68208-20-8