2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR309383-5GEA 556 EUR
APOSOR309383-5G APOSOR309383-1G
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Kaava: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00711757
CAS-numero: 97892-67-6