3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30995-25GEA 257 EUR
APOSOR30995-25G APOSOR30995-5G
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Kaava: C6H4BrN3
MW: 198,0201 g/mol
Sulamispiste: 146…149 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09757672
CAS-numero: 18087-73-5