Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR310019-100GEA 499 EUR
APOSOR310019-100G APOSOR310019-25G
Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₉H₁₉BO₂
MW: 170,06 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05663856
CAS-numero: 76347-13-2