4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR310403-1GEA 68.8 EUR
APOSOR310403-1G
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,1358 g/mol
Sulamispiste: 41…45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09997797
CAS-numero: 454185-98-9