4'-Amino-2-bromoacetophenone

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

APOSOR313017-250MGEA 278 EUR
APOSOR313017-250MG APOSOR313017-1G
4'-Amino-2-bromoacetophenone
4'-Amino-2-bromoacetophenone
Kaava: C₈H₈BrNO
Sulamispiste: 96…98 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09744997
CAS-numero: 23442-14-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR