(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR315002-1GEA 20.6 EUR
APOSOR315002-1G APOSOR315002-25G APOSOR315002-5G
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Kaava: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Sulamispiste: 94…97 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00211274
CAS-numero: 79200-56-9