4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR315069-100GEA 68.8 EUR
APOSOR315069-100G APOSOR315069-5G APOSOR315069-25G
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Kaava: C₇H₁₀ClNS
MW: 175,68 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05861485
CAS-numero: 28783-41-7