4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR315158-5GEA 464 EUR
APOSOR315158-5G APOSOR315158-250MG APOSOR315158-1G
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Kaava: C₁₂H₆Cl₂N₂
MW: 249,09 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00233882
CAS-numero: 5394-23-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III