2-Butynoic acid 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR315221-25GEA 142 EUR
APOSOR315221-25G APOSOR315221-100G APOSOR315221-5G
2-Butynoic acid 99%
2-Butynoic acid
Kaava: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Kiehumispiste: 200…203 °C
Sulamispiste: 78…80 °C
Tiheys: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004363
CAS-numero: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II