1,8-Dibromonaphthalene 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR315403-100G OR315403-25G OR315403-5G
APOSOR315403-100GEA 401 EUR
APOSOR315403-100G APOSOR315403-25G APOSOR315403-5G
1,8-Dibromonaphthalene 98%
1,8-Dibromonaphthalene
Kaava: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Sulamispiste: 105…110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00183574
CAS-numero: 17135-74-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III