10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR315768-25GEA 65.9 EUR
APOSOR315768-25G APOSOR315768-100G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Kaava: C₁₃H₉NOS
MW: 227,2817 g/mol
Sulamispiste: 265 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00901197
CAS-numero: 3159-07-7