4-Bromi-isoftaalihappo 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3158-5GEA 93.7 EUR
APOSOR3158-5G APOSOR3158-25G
4-Bromi-isoftaalihappo 97%
4-Bromi-isoftaalihappo
Kaava: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Sulamispiste: 296…302 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002404
CAS-numero: 6939-93-1
EINECS: 230-078-3