4-Bromo-3-methylbenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3168-25GEA 98 EUR
APOSOR3168-25G APOSOR3168-5G
4-Bromo-3-methylbenzamide
4-Bromo-3-methylbenzamide
Kaava: C₈H₈BrNO
MW: 214,06 g/mol
Sulamispiste: 177…182 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00672914
CAS-numero: 170229-98-8