1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3176-1GEA 14.8 EUR
APOSOR3176-1G APOSOR3176-5G APOSOR3176-25G
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0748 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078268
CAS-numero: 4928-87-4