Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR318013-5GEA 1200 EUR
APOSOR318013-5G APOSOR318013-1G APOSOR318013-10G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Kaava: C₈H₆N₂O
MW: 146,1460 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06739247
CAS-numero: 118000-43-4