4'-Methoxyacetoacetanilide 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR32016-5GEA 118 EUR
APOSOR32016-5G APOSOR32016-100G
4'-Methoxyacetoacetanilide 95%
4'-Methoxyacetoacetanilide
Kaava: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,2300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008783
CAS-numero: 5437-98-9