3-Formyl-6-isopropylchromone

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR322063-500MGEA 0 EUR
APOSOR322063-500MG
3-Formyl-6-isopropylchromone
3-Formyl-6-isopropylchromone
Kaava: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,2326 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00192183
CAS-numero: 49619-58-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR