2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
APOSOR322070-500MGEA 0 EUR
APOSOR322070-500MG
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
Kaava: C₉H₈ClNS
MW: 197,69 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041127
CAS-numero: 17608-10-5