3-Bromo-1H-indazole
APOSOR322155-500MGEA 0 EUR
APOSOR322155-500MG
3-Bromo-1H-indazole
3-Bromo-1H-indazole
Kaava: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00159926
CAS-numero: 40598-94-5