2-Amino-3-formylchromone
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR322190-1GEA 142 EUR
APOSOR322190-1G
2-Amino-3-formylchromone
2-Amino-3-formylchromone
Kaava: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,1675 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191735
CAS-numero: 61424-76-8