3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR322192-5GEA 42.6 EUR
APOSOR322192-5G APOSOR322192-10G APOSOR322192-25G
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Kaava: C₈H₄O₄
MW: 164,1150 g/mol
Sulamispiste: 199…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011557
CAS-numero: 37418-88-5