Monomethyl phthalate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR322213-25GEA 77.6 EUR
APOSOR322213-25G APOSOR322213-100G APOSOR322213-500G
Monomethyl phthalate
Monomethyl phthalate
Kaava: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002466
CAS-numero: 4376-18-5