4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR322222-2GEA 0 EUR
APOSOR322222-2G APOSOR322222-1G APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Kaava: C₉H₁₅NS
MW: 169,28 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053136
CAS-numero: 53498-32-1