Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR322284-5GEA 271 EUR
APOSOR322284-5G APOSOR322284-1G
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18
Sulamispiste: 108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01210846
CAS-numero: 23286-70-6