2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
APOSOR322350-10GEA 0 EUR
APOSOR322350-10G
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Kaava: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191449
CAS-numero: 22042-72-4