3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR322368-10GEA 136 EUR
APOSOR322368-10G
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2000 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631133
CAS-numero: 1198-66-9