8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR322386-1GEA 77.6 EUR
APOSOR322386-1G
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Kaava: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00168962
CAS-numero: 14510-06-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR