3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
APOSOR322402-5GEA 145 EUR
APOSOR322402-5G
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Kaava: C5H12ClNO2
Sulamispiste: 189 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093464
CAS-numero: 14788-12-6