(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR322583-1GEA 224 EUR
APOSOR322583-1G
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
Kaava: C₈H₁₅NS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05664052
CAS-numero: 737000-94-1