8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR323280-100GEA 168 EUR
APOSOR323280-100G APOSOR323280-25G APOSOR323280-5G
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Kaava: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299,35 g/mol
Sulamispiste: 215…217 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003998
CAS-numero: 82-76-8