3-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR3235-5GEA 264 EUR
APOSOR3235-5G APOSOR3235-1G
3-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide
Kaava: C₉H₁₀BrNO₂S
Sulamispiste: 171 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07957029
CAS-numero: 876694-43-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR