(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR32719-1GEA 177 EUR
APOSOR32719-1G APOSOR32719-25G APOSOR32719-5G
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 97%
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Kaava: C₉H₉N₃O
MW: 175,1900 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00100214
CAS-numero: 103755-58-4