3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR32805-1GEA 73.2 EUR
APOSOR32805-1G
3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine 95%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Kaava: C₈H₇N₃
MW: 145,16 g/mol
Sulamispiste: 57…60 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03407951
CAS-numero: 45887-08-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR